2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7086-250MG PC7086-100MG
APOSPC7086-250MGEA 0 CHF
APOSPC7086-250MG APOSPC7086-100MG
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Formel: C₉H₄Cl₂FN₃O
MW: 260,052 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00117397
CAS-Nummer: 112748-46-6