4-Bromo-2-fluorostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-2-fluoro-1-vinylbenzene, 4-Bromo-1-ethenyl-2-fluorobenzene
PC7069-1G
PC7069-5G
APOSPC7069-1GEA
293
CHF
APOSPC7069-1G
APOSPC7069-5G
4-Bromo-2-fluorostyrene
4-Bromo-2-fluorostyrene
Formel:
C₈H₆BrF MW: 201,036 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09907860 CAS-Nummer: 627463-17-6 |