2-Bromo-4-fluorostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 158 CHF
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14892603
CAS-Nummer: 1221684-51-0