2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G
PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA
1010
CHF
APOSPC7062-1G
APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Formel:
C₁₃H₁₃BF₃NO₂ MW: 283,054 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689554 CAS-Nummer: 883898-98-4 |