3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC7051-1G
PC7051-5G
PC7051-25G
APOSPC7051-1GEA
136
CHF
APOSPC7051-1G
APOSPC7051-5G
APOSPC7051-25G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formel:
C₉H₁₁FN₂O MW: 182,195 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781240 CAS-Nummer: 693235-16-4 |