1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: α-Chloro-α,α,2-trifluorotoluene
PC7047-1G PC7047-5G
APOSPC7047-1GEA 375 CHF
APOSPC7047-1G APOSPC7047-5G
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180,555 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14892602
CAS-Nummer: 17054-13-6