3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Borono-6-fluorophenol
PC7043-500MG PC7043-1G PC7043-5G
APOSPC7043-500MGEA 83.6 CHF
APOSPC7043-500MG APOSPC7043-1G APOSPC7043-5G
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₃
MW: 155,919 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781238
CAS-Nummer: 259209-24-0