3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Difluoro-4-formylpyridine, 3,5-Difluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC7022-1G
PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA
342
CHF
APOSPC7022-1G
APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Formel:
C₆H₃F₂NO Melting Pt: 51…52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368235 CAS-Nummer: 870234-98-3 |