2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 87.6 CHF
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Formel: C₆H₃ClFNO·H₂O
Dichte: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657826
CAS-Nummer: 1196156-07-6