6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-3-fluoropicolinaldehyde, 6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-3-fluoro-2-formylpyridine
PC6979-1G
PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA
101
CHF
APOSPC6979-1G
APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C₆H₃BrFNO MW: 203,997 g/mol Melting Pt: 114…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781224 CAS-Nummer: 885267-36-7 |