3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Difluorohydrocinnamic acid, 3-(2,5-Difluorophenyl)propionic acid
PC6962-25G PC6962-5G PC6962-1G
APOSPC6962-25GEA 321 CHF
APOSPC6962-25G APOSPC6962-5G APOSPC6962-1G
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116053
CAS-Nummer: 130408-15-0