1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6931G-1G PC6931G-25G PC6931G-5G
APOSPC6931G-1GEA 34.8 CHF
APOSPC6931G-1G APOSPC6931G-25G APOSPC6931G-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane
Formel: C₅H₄F₇IO
MW: 339,978 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155967
CAS-Nummer: 200501-96-8