5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-cyano-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 26.2 CHF
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185875
CAS-Nummer: 1210906-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III