4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6918-1G PC6918-25G PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA 38.3 CHF
APOSPC6918-1G APOSPC6918-25G APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12761591
CAS-Nummer: 1187983-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III