3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 169 CHF
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂Br₂F₂O
MW: 299,895 g/mol
Melting Pt: 67…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845983
CAS-Nummer: 1160573-51-2