Bromofluoroacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6862-1G PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA 193 CHF
APOSPC6862-1G APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Formel: C₂H₂BrFO₂
Siedepunkt: 98…99 °C (29 mm Hg)
Melting Pt: 51…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784239
CAS-Nummer: 359-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III