Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl perfluoro-4-bromobutanoate, Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutyrate
PC6835-1G PC6835-250MG
APOSPC6835-1GEA 367 CHF
APOSPC6835-1G APOSPC6835-250MG
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Formel: C₅H₃BrF₆O₂
MW: 288.971 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763602
CAS-Nummer: 128160-31-6
UN: 3265
ADR: 8 III