Methyl 3,5,6-trichloroperfluorohexanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5,6-trichlorooctafluorohexanoate
PC6829-1G PC6829-250MG PC6829-5G
APOSPC6829-1GEA 262 CHF
APOSPC6829-1G APOSPC6829-250MG APOSPC6829-5G
Methyl 3,5,6-trichloroperfluorohexanoate 95%
Methyl 3,5,6-trichloroperfluorohexanoate
Formel: C₇H₃Cl₃F₈O₂
MW: 377,444 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10567158
CAS-Nummer: 812-90-8