Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6826-5G PC6826-1G PC6826-25G
APOSPC6826-5GEA 486 CHF
APOSPC6826-5G APOSPC6826-1G APOSPC6826-25G
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate
Formel: C₂₃H₅F₄₁O₈
MW: 1188.216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176613
CAS-Nummer: 121368-60-3