1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-[4-(Chlorocarbonyl)piperidin-1-yl]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine,4-(Chlorocarbonyl)-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine
PC6733-1G PC6733-250MG
APOSPC6733-1GEA 244 CHF
APOSPC6733-1G APOSPC6733-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₁₁ClF₃N₃O
MW: 293,673 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (2 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091616
CAS-Nummer: 306934-79-2
UN: 1759
ADR: 8,III