(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6672-25G
PC6672-5G
APOSPC6672-25GEA
1080
CHF
APOSPC6672-25G
APOSPC6672-5G
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene
Formel:
C₂H₂BrF MW: 124,94 g/mol Siedepunkt: 36 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20543004 CAS-Nummer: 2366-31-6 UN: 1993 ADR: 3,III |