3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6662-1G
PC6662-250MG
APOSPC6662-1GEA
172
CHF
APOSPC6662-1G
APOSPC6662-250MG
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride
Formel:
C₃H₆F₃NO·ClH Melting Pt: 154…155 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784296 CAS-Nummer: 3832-24-4 |