4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6589-1G
PC6589-250MG
PC6589-5G
APOSPC6589-1GEA
251
CHF
APOSPC6589-1G
APOSPC6589-250MG
APOSPC6589-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₂BrCl₂FO MW: 271,899 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236590 CAS-Nummer: 203302-93-6 UN: 3265 ADR: 8,II |