5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(5-Carboxythien-2-yl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 2-Carboxy-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene
PC6531-250MG PC6531-50MG
APOSPC6531-250MGEA 393 CHF
APOSPC6531-250MG APOSPC6531-50MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
MW: 276,235 g/mol
Melting Pt: 213…218 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085143
CAS-Nummer: 175202-29-6