Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid
PC6491-1G PC6491-5G PC6491-250MG
APOSPC6491-1GEA 174 CHF
APOSPC6491-1G APOSPC6491-5G APOSPC6491-250MG
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Formel: C₅HF₉O₃
MW: 280.045 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784238
CAS-Nummer: 863090-89-5
UN: 3265
ADR: 8 III