3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)propanoic acid
PC6418-1G
PC6418-5G
APOSPC6418-1GEA
158
CHF
APOSPC6418-1G
APOSPC6418-5G
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formel:
C₄H₅F₃O₃ MW: 158,076 g/mol Melting Pt: 78…79 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00088012 CAS-Nummer: 86884-21-1 UN: 3261 ADR: 8,III |