8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-(2-Iodo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
PC6407-1G PC6407-5G PC6407-250MG
APOSPC6407-1GEA 486 CHF
APOSPC6407-1G APOSPC6407-5G APOSPC6407-250MG
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Formel: C₇HF₁₂IO₃
MW: 487,966 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (4 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763625
CAS-Nummer: 948014-44-6
UN: 3265
ADR: 8,III