3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC6394-5G PC6394-1G
APOSPC6394-5GEA 1470 CHF
APOSPC6394-5G APOSPC6394-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095190
CAS-Nummer: 343-79-3