3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC6367-1G
PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA
149
CHF
APOSPC6367-1G
APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784303 CAS-Nummer: 885275-89-8 |