2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6353-1G
PC6353-5G
PC6353-25G
APOSPC6353-1GEA
59.2
CHF
APOSPC6353-1G
APOSPC6353-5G
APOSPC6353-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₃ MW: 224,109 g/mol Melting Pt: 124…125 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12026477 CAS-Nummer: 1159512-62-5 |