2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Bromomethyl)-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, α-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)toluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC6313-1G PC6313-5G PC6313-25G
APOSPC6313-1GEA 66.2 CHF
APOSPC6313-1G APOSPC6313-5G APOSPC6313-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026474
CAS-Nummer: 1159512-59-0
UN: 3265
ADR: 8 II