2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6309-1G PC6309-5G
APOSPC6309-1GEA 112 CHF
APOSPC6309-1G APOSPC6309-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026472
CAS-Nummer: 1159512-58-9