3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-formylphenyl methyl sulphone
PC6278-1G
PC6278-250MG
PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA
293
CHF
APOSPC6278-1G
APOSPC6278-250MG
APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO₃S MW: 202.203 g/mol Melting Pt: 122…123 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846869 CAS-Nummer: 254878-95-0 |