3,4-Difluorostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-4-vinylbenzene
PC6276-1G PC6276-25G PC6276-5G
APOSPC6276-1GEA 45.3 CHF
APOSPC6276-1G APOSPC6276-25G APOSPC6276-5G
3,4-Difluorostyrene
3,4-Difluorostyrene
Formel: C₈H₆F₂
MW: 140.13 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09038471
CAS-Nummer: 405-03-8
UN: 1993
ADR: 3 III