6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluorobenzofuran-3(2H)-one, 6-Fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-6-fluoro-3-oxobenzo[b]furan
PC6230-1G PC6230-250MG PC6230-5G
APOSPC6230-1GEA 209 CHF
APOSPC6230-1G APOSPC6230-250MG APOSPC6230-5G
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₅FO₂
Melting Pt: 79…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743984
CAS-Nummer: 351528-80-8