Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Tris(tridecafluorohex-1-yl)amine
PC6220G-1G PC6220G-5G
APOSPC6220G-1GEA 96.4 CHF
APOSPC6220G-1G APOSPC6220G-5G
Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Tris(perfluorohex-1-yl)amine
Formel: C₁₈F₃₉N
Siedepunkt: 250…260 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042590
CAS-Nummer: 432-08-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable