4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6183-1G
PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA
138
CHF
APOSPC6183-1G
APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₆ClF₃N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027451 CAS-Nummer: 1211010-30-8 |