2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC6178-1G
PC6178-5G
APOSPC6178-1GEA
237
CHF
APOSPC6178-1G
APOSPC6178-5G
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₅F₅N₂ MW: 236,141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07779575 CAS-Nummer: 383-08-4 |