N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6126-1G PC6126-5G
APOSPC6126-1GEA 166 CHF
APOSPC6126-1G APOSPC6126-5G
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Formel: C₄H₆F₃N
MW: 125,092 g/mol
Siedepunkt: 73…74 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777214
CAS-Nummer: 80395-37-5
UN: 1993
ADR: 3,III