3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6088D-1G
PC6088D-5G
APOSPC6088D-1GEA
140
CHF
APOSPC6088D-1G
APOSPC6088D-5G
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol
Formel:
C₉H₆F₁₃IO MW: 504,027 g/mol Siedepunkt: 90 °C (1.5 mm Hg) Melting Pt: 49 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236070 CAS-Nummer: 38550-44-6 |