2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC6053-1G PC6053-5G
APOSPC6053-1GEA 87 CHF
APOSPC6053-1G APOSPC6053-5G
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₂H₈F₃NO
MW: 239,193 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07692289
CAS-Nummer: 105626-77-5