4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 5-(Aminomethyl)-2-bromobenzotrifluoride
PC6027-1G PC6027-250MG PC6027-5G
APOSPC6027-1GEA 254 CHF
APOSPC6027-1G APOSPC6027-250MG APOSPC6027-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇BrF₃N
MW: 254,047 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026484
CAS-Nummer: 1159512-70-5
UN: 2735
ADR: 8,III