4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G
PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA
158
CHF
APOSPC6026-1G
APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅BrF₃N MW: 264.042 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12026483 CAS-Nummer: 1159512-69-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |