1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H,2H,1-Iodoperfluorooct-1-ene
PC5984-1G PC5984-250MG PC5984-5G
APOSPC5984-1GEA 283 CHF
APOSPC5984-1G APOSPC5984-250MG APOSPC5984-5G
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Formel: C₈H₂F₁₃I
MW: 471.985 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094337
CAS-Nummer: 150223-14-6
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable