1H,6H-Dodecafluorohexane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Dodecafluorohexane
PC5943-25G PC5943-5G PC5943-1G
APOSPC5943-25GEA 516 CHF
APOSPC5943-25G APOSPC5943-5G APOSPC5943-1G
1H,6H-Dodecafluorohexane 97%
1H,6H-Dodecafluorohexane
Formel: C₆H₂F₁₂
MW: 302,061 g/mol
Siedepunkt: 92.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155777
CAS-Nummer: 336-07-2