2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)toluene, (2-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC5935-1G
PC5935-5G
PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA
43.6
CHF
APOSPC5935-1G
APOSPC5935-5G
APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094326 CAS-Nummer: 252004-38-9 |