4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Cyano-3-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-p-tolunitrile
PC5928-1G
PC5928-25G
PC5928-5G
PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA
47.1
CHF
APOSPC5928-1G
APOSPC5928-25G
APOSPC5928-5G
APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN Melting Pt: 44…46 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03094323 CAS-Nummer: 222978-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |