3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5922-5G
PC5922-1G
APOSPC5922-5GEA
401
CHF
APOSPC5922-5G
APOSPC5922-1G
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-5-methylbenzamide
Formel:
C₈H₈FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094319 CAS-Nummer: 518070-23-0 |