6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5911-1G PC5911-5G
APOSPC5911-1GEA 126 CHF
APOSPC5911-1G APOSPC5911-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094310
CAS-Nummer: 115551-33-2