2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 648 CHF
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.555 g/mol
Siedepunkt: 191 °C
Dichte: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115888
CAS-Nummer: 886497-89-8
UN: 3265
ADR: 8 II